2,3-Dimercapto-1-propanol 97.0-100.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
115300050
115300250
ACRO115300050EA
169
EUR
ACRO115300050
ACRO115300250
2,3-Dimercapto-1-propanol 97.0-100.5%
2,3-Dimercapto-1-propanol
Formula:
C₃H₈OS₂ Pto. Ebullición: 120 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 77 °C Densidad: 1,243 g/cm³ Pto. de inflamación: >112 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004864 Núm. CAS: 59-52-9 EINECS: 200-433-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,03234 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5700 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
Titration Iodimetric | 97.0 to 100.5 % |