2,3-Dimercapto-1-propanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimercaprol
L03953.06 L03953.03
L03953.06EA 139 EUR
L03953.06 L03953.03
2,3-Dimercapto-1-propanol ≥97%
2,3-Dimercapto-1-propanol
Purity: 97% CAS No.: 59-52-9 Molecular Formula: C3H8OS2 Formula Weight: 124.22 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.244 Refractive Index: 1.5740 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to yellow Odour: Garlic-like Boiling Point: 120°/15mm Beilstein Reference: 1732058 Merck Reference: 14,3209 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00004864
British Anti-Lewisite. A chelator that inhibits sugar nucleotide degradation.
Formula: C₃H₈OS₂
Pto. Ebullición: 120 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 77 °C
Densidad: 1,244
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004864
Núm. CAS: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,3209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=745c14e3244d75cab02b536ae9d18ec21829aeba&vid=345ebd39845f4c372f03844bee87b4d8c249ec2b&prid=web&clid=SAPDAM