1,12-Dodecanodiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 29.4 EUR
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodecanodiol 98%
1,12-Dodecanodiol
Formula: C₁₂H₂₆O₂
Pto. Ebullición: 324 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 79…81 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004755
Núm. CAS: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %