1,6-Hexanodiol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
120650010 120650025 120650100
ACRO120650010EA 79.9 EUR
ACRO120650010 ACRO120650025 ACRO120650100
1,6-Hexanodiol 97%
1,6-Hexanodiol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 253…260 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 40…43 °C
Densidad: 0,96 g/cm³
Pto. de inflamación: 147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002985
Núm. CAS: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Índice Merck: 13,04709
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to light yellow Solidified melt or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %