Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
165680010 165680050 165680250 165681000 165685000
ACRO165680010EA 57.6 EUR
ACRO165680010 ACRO165680050 ACRO165680250 ACRO165681000 ACRO165685000
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 99% para bioquímica
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: 125…130 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 39…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.035
Appearance of solution (5 % in water) Clear colorless
UV transmittance ≥99 % (c=5, 660 nm, water) 1 cm cell