Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol, DTT
327190100 327190010 327190500
ACRO327190100EA 419 EUR
ACRO327190100 ACRO327190010 ACRO327190500
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: 125…130 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 39…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 99.0 to 101.0 %
UV (0.1 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Oxidized DTT(UV) ≤0.5 %