Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol, DTT
409190010 409190050 409190250 409191000
ACRO409190010EA 52.2 EUR
ACRO409190010 ACRO409190050 ACRO409190250 ACRO409191000
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) 98%, puro
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Pto. Ebullición: 125…130 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 39…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %