Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99.4%, grado proteómico
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol, DTT
M109-25GEA 325 EUR
M109-25G M109-5G
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99.4%, grado proteómico
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Pto. Ebullición: <125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (copa abierta)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@283 nm (0.02 M, water) ≤0.05
DNase none detected
Electrophoresis (P/F) Pass
IR Pass
Loss on Drying ≤0.5%
Melting Point 39 – 43°C
Oxidized DTT ≤0.5%
Protease none detected
Purity (-SH Content) ≥99.4%
RNase none detected
Solubility (5%, Water) Pass