Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99.5% para biología molecular
Proveedor: PanReac AppliChem
|
Atención
|
A2948.0005
A2948.0010
A2948.0025
A2948.0005EA
79.3
EUR
A2948.0005
A2948.0010
A2948.0025
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99.5% para biología molecular
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Pto. Ebullición: ∼125 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 42…44 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004877 Núm. CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |