Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥98%
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol, DTT
441494NEA 179 EUR
441494N 441496P
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥98%
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Pto. Ebullición: < 125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (copa abierta)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 40 - 43 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm