Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99%, Calbiochem®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
233153-1 233153-10 233153-5
233153-1EA 140 EUR
233153-1 233153-10 233153-5
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥99%, Calbiochem®
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: ∼125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM