Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥97%, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
233155-10 233155-100 233155-25 233155-5 233155-1KG 233155-500GM
233155-10EA 336 EUR
233155-10 233155-100 233155-25 233155-5 233155-1KG 233155-500GM
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) ≥97%, Millipore®
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
A protective agent for SH groups. Cyclizes as it reduces disulfides to thiols, so reaction is "driven" to completion. Does not contain waxy surfactant found in many other preparations.
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Pto. Ebullición: ∼125 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM