Ditiotreita (Reactivo de Cleland), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
|
Atención
|
233156-1
233156-10
233156-1EA
84.1
EUR
233156-1
233156-10
Ditiotreita (Reactivo de Cleland), Millipore®
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Pto. Ebullición: ∼125 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 42…44 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004877 Núm. CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |