Ditiotreita (Reactivo de Cleland) para bioquímica, Millipore®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
(R*,R*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol, DTT
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11474.0001
1.11474.0005
1.11474.0025
1.11474.0500
1.11474.0001EA
47.8
EUR
1.11474.0001
1.11474.0005
1.11474.0025
1.11474.0500
Ditiotreita (Reactivo de Cleland) para bioquímica, Millipore®
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Pto. Ebullición: ∼125 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 42…44 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004877 Núm. CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |