Glicerina ≥99.0% (por GC), grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Glicerol
G7757-1GA G7757-1L G7757-20L G7757-5L
G7757-1GAEA 267 EUR
G7757-1GA G7757-1L G7757-20L G7757-5L
Glicerina ≥99.0% (por GC), grado reactivo
Glicerina
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 290 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Density 3.1 (vs air)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Vapor Pressure <1 mmHg ( 20 °C)