Sulfato de dibutilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dibutilo sulfato
L12813.09
L12813.18
L12813.09EA
61.3
EUR
L12813.09
L12813.18
Sulfato de dibutilo 95%
Sulfato de dibutilo
Purity: 95%
CAS No.: 625-22-9
Molecular Formula: C8H18O4S
Formula Weight: 210.29
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 115-116°/6mm
MDL No.: MFCD00059420
Formula:
C₈H₁₈O₄S Pto. Ebullición: 115…116 °C (6 mmHg) Densidad: 1,060 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059420 Núm. CAS: 625-22-9 |