Sulfato de dietilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
114560010 114560025 114560250 114560100
ACRO114560010EA 113 EUR
ACRO114560010 ACRO114560025 ACRO114560250 ACRO114560100
Sulfato de dietilo 99%
Sulfato de dietilo
Formula: C₄H₁₀O₄S
Pto. Ebullición: 208 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,1795 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009099
Núm. CAS: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03156
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA