Sulfato de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14291.AE
L14291.AP
L14291.AEEA
26.4
EUR
L14291.AE
L14291.AP
Sulfato de dietilo ≥98%
Sulfato de dietilo
Purity: 98%
CAS No.: 64-67-5
Molecular Formula: (CH3CH2O)2SO2
Formula Weight: 154.19
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4005
Melting Point: -25°
Boiling Point: 208° dec.
Beilstein Reference: 1209714
Merck Reference: 14,3130
UN No.: 1594
MDL No.: MFCD00009099
Formula:
C₄H₁₀O₄S Pto. Ebullición: 208 °C (desc.) Pto. de fusión: –25 °C Densidad: 1,177 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009099 Núm. CAS: 64-67-5 EINECS: 200-589-6 UN: 1594 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3130 |