Sulfato de dimetilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
116820010
116821000
116820050
ACRO116820010EA
104
EUR
ACRO116820010
ACRO116821000
ACRO116820050
Sulfato de dimetilo 99+%
Sulfato de dimetilo
Formula:
C₂H₆O₄S Pto. Ebullición: 188 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 1,33 g/cm³ Pto. de inflamación: 83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008416 Núm. CAS: 77-78-1 EINECS: 201-058-1 UN: 1595 ADR: 6.1,I Índice Merck: 12,03305 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
Acidity | ≤0.2 % (As sulfuric acid) |
Titration | 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis) |
Barium (Ba) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Oxidizing substance (as NO3) | ≤0.003 % |