Sulfato de dipropilo ≥90.0% (por GC) alkylating agent
Proveedor: TCI
Peligro
D1638-25G D1638-500G
TCIAD1638-25GEA 43 EUR
TCIAD1638-25G TCIAD1638-500G
Sulfato de dipropilo ≥90.0% (por GC) alkylating agent
Sulfato de dipropilo
Formula: C₆H₁₄O₄S
Pto. Ebullición: 115°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059243
Núm. CAS: 598-05-0
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b890558e756e58ac0bb67fcd08131404973802b&vid=5bfc1798484f60a56864e215c23ad4bf178742ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %