Litio dodecilsulfato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
413300250 413301000
ACRO413300250EA 134 EUR
ACRO413300250 ACRO413301000
Litio dodecilsulfato 99+%
Sulfato de litio y dodecilo
Formula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007467
Núm. CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %