Litio dodecilsulfato 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Litio laurilsulfato, Dodecilsulfato, sal litio, Dodecilo sulfato sal litio
A16005.06 A16005.14 A16005.22
A16005.06EA 37.7 EUR
A16005.06 A16005.14 A16005.22
Litio dodecilsulfato 98
Sulfato de litio y dodecilo
Purity: 98% CAS No.: 2044-56-6 Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Li Formula Weight: 272.33 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007467
Formula: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272.34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007467
Núm. CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ADR: 4.1 III