Litio dodecilsulfato ≥99%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Litio laurilsulfato, Dodecilsulfato, sal litio, Dodecilo sulfato sal litio
0782-100GEA 231 EUR
0782-100G 0782-25G
Litio dodecilsulfato ≥99%, grado alta pureza
Sulfato de litio y dodecilo
Formula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007467
Núm. CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs. at 260nm (5%, Water) ≤0.1
Abs.at 280nm (5%, Water) ≤0.1
Loss on drying ≤3%
Purity ≥99%