Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥94.0%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
83886.290EA 398 EUR
83886.290 83886.460
Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥94.0%, TECHNICAL
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
IR: 01-2119489461-32
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=0e75e4cb513a3918705c3a22ed84990028901799&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 94,0 %
Sodium chloride Max. 1.0 %
Sodium sulphate Max. 2.5 %