Tiocianato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Metilo tiocianato
H27879.AA H27879.AC H27879.AE
H27879.AAEA 27.3 EUR
H27879.AA H27879.AC H27879.AE
Tiocianato de metilo ≥99%
Tiocianato de metilo
Purity: 99% CAS No.: 556-64-9 Molecular Formula: CH3SCN Formula Weight: 73.11 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Pungent Melting Point: -5° Boiling Point: 131° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00001830
Formula: C₂H₃NS
MW: 73,12 g/mol
Pto. Ebullición: 131 °C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1,068
Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001830
Núm. CAS: 556-64-9
EINECS: 209-134-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,06209