1-Dodecanotiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: n-Dodecanotiol
A12741.22 A12741.36
A12741.22EA 26.4 EUR
A12741.22 A12741.36
1-Dodecanotiol ≥98%
1-Dodecanotiol
Purity: 98% CAS No.: 112-55-0 Molecular Formula: C12H26S Formula Weight: 202.40 Flash Point: 133°(271°F) Refractive Index: 1.4601 Odour: Unpleasant Melting Point: -7° Boiling Point: 276-278° Beilstein Reference: 969337 MDL No.: MFCD00004885
Formula: C₁₂H₂₆S
MW: 202.4 g/mol
Pto. Ebullición: 276…278 °C
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 0.845
Pto. de inflamación: 133 °C (271 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004885
Núm. CAS: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
UN: 3334
ADR: 9