VWR® Basic, Monos
Proveedor: VWR Collection
113-9002EA 123 EUR
113-9002 113-9003 113-9004 113-9005 113-9006 113-9007 113-9008 113-9009
VWR® Basic, Monos
Prendas desechables
Estos monos desechables, con cuello, están fabricados con polipropileno spunbonded (SPP) no tejido, un tejido ligero que proporciona protección en entornos de trabajo no peligrosos y sucios.
  • Cuello
  • Cierre de cremallera (un sentido)
  • Muñecas elásticas
  • Sin látex de caucho natural
Peso: 40 g/m²
Envase: 1 pieza por bolsa, 50 bolsas por caja.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Género
Aplicaciones de vestimenta General Purpose,Laboratory
Peso 40 g/m²