Cloruro de butano-1-sulfonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
403320250 403321000
ACRO403320250EA 136 EUR
ACRO403320250 ACRO403321000
Cloruro de butano-1-sulfonilo 98%
Cloruro de butano-1-sulfonilo
Formula: C₄H₉ClO₂S
Pto. Ebullición: 96 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Número MDL: MFCD00007464
Núm. CAS: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %