Cloruro de butano-1-sulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Butanesulphonylchloride
A18295.06
A18295.14
A18295.22
A18295.06EA
39.3
EUR
A18295.06
A18295.14
A18295.22
Cloruro de butano-1-sulfonilo ≥98%
Cloruro de butano-1-sulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 2386-60-9
Molecular Formula: C4H9ClO2S
Formula Weight: 156.63
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -29°
Boiling Point: 80-81°/9mm
Beilstein Reference: 1748742
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007464
Formula:
C₄H₉ClO₂S Pto. Ebullición: 80…81 °C (9 mmHg) Pto. de fusión: –29 °C Densidad: 1,210 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007464 Núm. CAS: 2386-60-9 EINECS: 219-204-8 UN: 3265 ADR: 8,II |