Cloruro de etanosulfonilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
215820050 215820500 215821000 215825000 215820025
ACRO215820050EA 27.8 EUR
ACRO215820050 ACRO215820500 ACRO215821000 ACRO215825000 ACRO215820025
Cloruro de etanosulfonilo 98+%
Cloruro de etanosulfonilo
Formula: C₂H₅ClO₂S
Pto. Ebullición: 177 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 1,35 g/cm³
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007460
Núm. CAS: 594-44-5
EINECS: 209-842-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %