Cloruro de etanosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B23723.14
B23723.22
B23723.36
B23723.14EA
29
EUR
B23723.14
B23723.22
B23723.36
Cloruro de etanosulfonilo ≥98%
Cloruro de etanosulfonilo
Purity: 98+%
CAS No.: 594-44-5
Molecular Formula: C2H5ClO2S
Formula Weight: 128.57
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -70°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 773865
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00007460
Formula:
C₂H₅ClO₂S MW: 128,58 g/mol Pto. Ebullición: 176…178 °C Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 1,350 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007460 Núm. CAS: 594-44-5 EINECS: 209-842-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |