Cloruro de metanosulfonilo 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metanosulfocloruro, Metansulfonilo cloruro
125640010 125641000 125642500 125640025 125645000
ACRO125640010EA 134 EUR
ACRO125640010 ACRO125641000 ACRO125642500 ACRO125640025 ACRO125645000
Cloruro de metanosulfonilo 99.5%
Cloruro de metanosulfonilo
Formula: CH₃ClO₂S
MW: 114.55 g/mol
Pto. Ebullición: 161
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 1.48 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007454
Núm. CAS: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 13,05982
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤100 APHA