Cloruro de metanosulfonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Metanosulfocloruro, Metansulfonilo cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000
8.06021.0250EA 61.8 EUR
8.06021.0250 8.06021.1000
Cloruro de metanosulfonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de metanosulfonilo
Formula: CH₃ClO₂S
MW: 114,55 g/mol
Pto. Ebullición: 161 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007454
Núm. CAS: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 (8),I
Índice Merck: 13,05982