Metanosulfonato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
205260100 205260250 205261000 205265000
ACRO205260100EA 116 EUR
ACRO205260100 ACRO205260250 ACRO205261000 ACRO205265000
Metanosulfonato de etilo 99%
Metanosulfonato de etilo
Formula: C₃H₈O₃S
Pto. Ebullición: 213…214 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007559
Núm. CAS: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03859
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %