Metanosulfonato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20774.0005 8.20774.0025
8.20774.0005EA 32.9 EUR
8.20774.0005 8.20774.0025
Metanosulfonato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metanosulfonato de etilo
Formula: C₃H₈O₃S
Pto. Ebullición: 213 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007559
Núm. CAS: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03859
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 50 - 100 g/l (27 °C)
Molar Mass 124.16 g/mol
Boiling Point 213 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 1.206 g/cm3 (20 °C)