Metanosulfonato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
156890050 156890250 156891000
ACRO156890050EA 33.9 EUR
ACRO156890050 ACRO156890250 ACRO156891000
Metanosulfonato de metilo 99%
Metanosulfonato de metilo
Formula: C₂H₆O₃S
Pto. Ebullición: 202…203 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,3 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007557
Núm. CAS: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06170
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %