Ácido etanosulfónico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
366040050 366040250 366041000
ACRO366040050EA 34.5 EUR
ACRO366040050 ACRO366040250 ACRO366041000
Ácido etanosulfónico 95%
Ácido etanosulfónico
Formula: C₂H₆O₃S
Pto. Ebullición: 136…140 °C (3hPa)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,343 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007529
Núm. CAS: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %