Ácido etanosulfónico ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
14891.09 14891.18 14891.30
14891.09EA 48 EUR
14891.09 14891.18 14891.30
Ácido etanosulfónico ≥96%
Ácido etanosulfónico
Purity: 96% CAS No.: 594-45-6 Molecular Formula: CH3CH2SO3H Formula Weight: 110.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.343 Refractive Index: 1.4350 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -17° Boiling Point: 122-123°/0.01mm Beilstein Reference: 1743071 UN No.: 2586 MDL No.: MFCD00007529
Formula: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Pto. Ebullición: 122…123 °C (0,01 mmHg)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,343
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007529
Núm. CAS: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8,III