Ácido etanosulfónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20016.0005 8.20016.0025
8.20016.0005EA 38.7 EUR
8.20016.0005 8.20016.0025
Ácido etanosulfónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido etanosulfónico
Formula: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Pto. Ebullición: 123 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,343 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007529
Núm. CAS: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility C2H6O3S
Melting Point C2H5SO3H
Molar Mass 110.13 g/mol
Boiling Point 136 - 140 °C (3 hPa)
Refractive Index 1.4335 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)