Ácido metanosulfónico 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
125610010 125610050 125612500 125610051
ACRO125610010EA 253 EUR
ACRO125610010 ACRO125610050 ACRO125612500 ACRO125610051
Ácido metanosulfónico 99%, extra puro
Ácido metanosulfónico
Formula: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Pto. Ebullición: 167 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 19 °C
Densidad: 1.481 g/cm³
Pto. de inflamación: 189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007518
Núm. CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤150 APHA
Titration with NaOH ≥98.5 %