Ácido metanosulfónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13565.0E
A13565.22
A13565.36
A13565.0EEA
295
EUR
A13565.0E
A13565.22
A13565.36
Ácido metanosulfónico ≥98%
Ácido metanosulfónico
Purity: 98+%
CAS No.: 75-75-2
Molecular Formula: CH4O3S
Formula Weight: 96.10
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 166-168°/10mm
Beilstein Reference: 1446024
Merck Reference: 14,5954
UN No.: 2586
MDL No.: MFCD00007518
Formula:
CH₃SO₃H Pto. Ebullición: 166…168 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 19…20 °C Densidad: 1,481 Pto. de inflamación: 156 °C (312 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007518 Núm. CAS: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 2586 ADR: 8,III Índice Merck: 14,5954 |