Ácido metanosulfónico ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20376.264EA 0 EUR
20376.264 20376.184
Ácido metanosulfónico ≥98%, TECHNICAL
Ácido metanosulfónico
Formula: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 189 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007518
Núm. CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05981
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %