Ácido 1-butanosulfónico sal sódica 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
206100250 206101000
ACRO206100250EA 158 EUR
ACRO206100250 ACRO206101000
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica 98%
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica
Formula: C₄H₉NaO₃S
MW: 160.17 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007540
Núm. CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 2 h)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 %