Ácido 1-butanosulfónico sal sódica ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
A12654.06
A12654.14
A12654.22
A12654.06EA
53.8
EUR
A12654.06
A12654.14
A12654.22
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica ≥99%
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica
Purity: 99%
CAS No.: 2386-54-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 160.17
Melting Point:
Formula:
C₄H₉NaO₃S MW: 160.17 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007540 Núm. CAS: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...