Ácido 1-butanosulfónico sal sódica para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
8.41661.0010EA 85.3 EUR
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica
Formula: C₄H₉NaO₃S
MW: 160.17 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007540
Núm. CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 310 °C
Molar Mass 160.17 g/mol