Ácido 1-butanosulfónico sal sódica, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
19022-10G-F 19022-50G-F
19022-10G-FEA 249 EUR
19022-10G-F 19022-50G-F
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica, Supelco®
Ácido 1-butanosulfónico sal sódica
Formula: C₄H₉NaO₃S
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007540
Núm. CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1