1-Decanosulfonato de sodio 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt

369450050 369450250 369451000
ACRO369450050EA 77.6 EUR
ACRO369450050 ACRO369450250 ACRO369451000
1-Decanosulfonato de sodio 96%
1-Decanosulfonato de sodio
Formula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007526
Núm. CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Titration after Ion exchange ≥95 % (On dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR