1-Decanosulfonato de sodio, (max. 1,5% H₂O) 99% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
A14638.06
A14638.14
A14638.22
A14638.06EA
58.8
EUR
A14638.06
A14638.14
A14638.22
1-Decanosulfonato de sodio, (max. 1,5% H₂O) 99% (dry weight)
1-Decanosulfonato de sodio
Purity: 99%
CAS No.: 13419-61-9
Molecular Formula: CH3(CH2)9SO3Na
Formula Weight: 244.33
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point:
Ion-associating reagent for HPLC, useful for analysis of peptides and proteins.
Formula:
C₁₀H₂₁NaO₃S Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007526 Núm. CAS: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |