1-Decanosulfonato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
8.41036.0010EA 142 EUR
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
1-Decanosulfonato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Decanosulfonato de sodio
Formula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007526
Núm. CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 300 °C
Molar Mass 244.33 g/mol