1-Decanosulfonato de sodio, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
30631-10G-F 30631-50G-F
30631-10G-FEA 423 EUR
30631-10G-F 30631-50G-F
1-Decanosulfonato de sodio, Supelco®
1-Decanosulfonato de sodio
Formula: C₁₀H₂₁NaO₃S
MW: 244,33 g/mol
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007526
Núm. CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b29000190d5d1de3ab217077367976219752cc0e&vid=9c9fdc7eafa642287007f4c1acb2e630628257a9&prid=web&clid=SAPDAM